Learn More
Ácido 2,5-dimetil-1-(piridin-4-ilmetil)-1H-pirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2697179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10691503 1 g 1 g
10260305 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10691503
Marca: Thermo Scientific Maybridge SP00292DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306936-15-2
Fórmula molecular C13H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 230.267
Número MDL MFCD01567218
Clave InChI IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736289
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetil-1-(piridin-4-ilmetil)pirrol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.27
Porcentaje de pureza 97%