Learn More
Cloruro de 2,5-dimetil-1,3-oxazol-4-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2697182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572852 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10712863 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11396825 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC26802CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 197719-27-0
Fórmula molecular C6H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 159.57
Número MDL MFCD04972642
Clave InChI XZXCVPKMCPXVFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7018020
SMILES CC1=NC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-dimetil-1,3-oxazol-4-carbonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.57
Porcentaje de pureza 97%