Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole is used in synthesizing polymers and heavy metal and basic salts. It acts as an additive in lubricating oils, greases and in electrode compositions. It also acts as an intermediate for pharmaceuticals and dyes, as a chelating agent in the analysis of metals. It also serves as an anticorrosion and antirust agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,5-dimercapto-1,3,4-tiadiazol se utiliza en la síntesis de polímeros, metales pesados y sales básicas. Actúa como aditivo en aceites lubricantes, grasas y en composiciones de electrodos. También actúa como intermediario para productos farmacéuticos y colorantes, como agente quelante en el análisis de metales. También sirve como agente anticorrosivo y antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole |
| Punto de fusión | ∼162°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 113444 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione