Learn More
Bromuro de 2,5-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11495616 10 g 10 g
11405626 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11495616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20752.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85117-99-3 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85117-99-3
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.02
Número MDL MFCD00009897
Clave InChI ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
PubChem CID 522830
Nombre IUPAC 2-(Bromometil)-1,4-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzyl bromide
Densidad 1.609
Índice de refracción 1.526
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 7089248
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%