Learn More
2,5-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469963 5 g 5 g
11479963 25 g 25 g
11489963 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13039.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 19398-61-9 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-61-9
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000609
Clave InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorotoluene
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 1.256
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Beilstein 1859112
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%