Learn More
Ácido 2,5-diclorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-104290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Packungsgröße:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
10340954 10 g Frasco de vidrio 10 g
10676752 50 g Frasco de plástico 50 g
10676942 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10340954 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163240100
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 50-79-3 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-79-3
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD00002416
Clave InChI QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,5-dichloro, unii-kp7cmr0gsd, 2,5-dichlorobenzoicacid, kp7cmr0gsd, 2,5-dichloro-benzoic acid, ccris 8609, pubchem3685, 2,5dichlorobenzoic acid, wln: qvr bg eg, dsstox_cid_4978
PubChem CID 5784
Nombre IUPAC ácido 2,5-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorobenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.0°C to 157.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 301.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 342
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (14°C). Other solubilities: soluble in most polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorobenzoic acid
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.