Learn More
2,5-Dibromotiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4112292 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10502931 25 g Frasco de vidrio 25 g
10041580 100 g Frasco de vidrio 100 g
10666584 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10502931
Brand: Thermo Scientific Acros 148680250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3141-27-3
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.93
Número MDL MFCD00005420
Clave InChI KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
Nombre IUPAC 2,5-dibromotiofeno
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromothiophene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -6°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 2.1400g/mL
Punto de ebullición 211°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6270 to 1.63
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 33
Gravedad específica 2.14
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.93
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dibromothiophene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.