Learn More
2,5-Dibromotiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
11434080 25 g 25 g
11465423 50 g 50 g
11475423 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11434080
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13406.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
2,5-Dibromothiophene, is mainly used as pharmaceutical intermediate and synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dibromotiofeno se utiliza principalmente como intermediario farmacéutico y de síntesis.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3141-27-3
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.93
Número MDL MFCD00005420
Clave InChI KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
Nombre IUPAC 2,5-dibromotiofeno
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromothiophene
Punto de fusión -6°C
Densidad 2.15
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.629
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 109899
Información de solubilidad It is soluble in chloroform and methanol. It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.94
Porcentaje de pureza 96%