Learn More
2,5-Dibromo-3-n-butiltiofeno, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15471718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471718 250 mg 250 miligramos
15451718 1 g 1 g
15461718 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55465.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116971-10-9
Fórmula molecular C8H10Br2S
Peso molecular (g/mol) 298.04
Número MDL MFCD00672012
Clave InChI YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 600361
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3-butiltiofeno
SMILES CCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-n-butylthiophene
Densidad 1.67
Punto de ebullición 270°C to 281°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 250 mg
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo-3-butyl, acmc-2099tk, ksc491i5n, 3-butyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-n-butylthiophene, thiophene,2,5-dibromo-3-butyl, 2,5-bis bromanyl-3-butyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-butylthiophene
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.04
Porcentaje de pureza 96%