Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4812690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13488498 1 g Frasco de vidrio 1 GR
13498498 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13488498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278220010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52431-30-8
Fórmula molecular C4Br2N2O4S
Peso molecular (g/mol) 331.92
Número MDL MFCD00015537
Clave InChI AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.94
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4