Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045345
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368385 1 g 1 g
11378385 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10348.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophene was obtained from the reduction of 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo en la síntesis del compuesto de bromoditro, polímeros mediante acoplamiento stille. Se obtuvo el 3,4-diaminotiofeno a partir de la reducción de 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52431-30-8
Fórmula molecular C4Br2N2O4S
Peso molecular (g/mol) 331.92
Número MDL MFCD00015537
Clave InChI AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
Nombre IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrotiofeno
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Punto de fusión 134°C to 137°C
Cantidad 1 g
Beilstein 218219
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.94
Porcentaje de pureza 95%