Learn More
Dihidrocloruro de 2,5-diaminohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
11435087 0.25 g 0.25 g
11425087 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11435087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21969.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dihidrocloruro de diaminohidroquinona se utiliza en la preparación de polímeros, y películas híbridas de poliimida y sílice sintéticamente entrecruzadas.
Notas
Sensible al aire. Puede decolorarse a negro-violeta durante el almacenamiento. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24171-03-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 213.058
Número MDL MFCD00239416
Clave InChI NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
Nombre IUPAC 2,5-diaminobenceno-1,4-diol; dihidrocloruro
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.06
Porcentaje de pureza 97%