Learn More
Dihidrocloruro de 2,5-diaminohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425087 1 g 1 g
11435087 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21969.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dihidrocloruro de diaminohidroquinona se utiliza en la preparación de polímeros, y películas híbridas de poliimida y sílice sintéticamente entrecruzadas.
Notas
Sensible al aire. Puede decolorarse a negro-violeta durante el almacenamiento. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24171-03-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 213.058
Número MDL MFCD00239416
Clave InChI NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
Nombre IUPAC 2,5-diaminobenceno-1,4-diol; dihidrocloruro
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzenedihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride