Learn More
2-(5-Bromo-2-tienil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2696307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10232492 1 g 1 g
10069081 10 g 10 g
10481114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10232492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 123784-07-6
Fórmula molecular C9H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 240.12
Número MDL MFCD00120466
Clave InChI AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
PubChem CID 736483
Nombre IUPAC 2-(5-bromotiofen-2-il)piridina
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.12
Porcentaje de pureza 95%