Learn More
2,5-bis(4-Nitrofenil)-1,3,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450027
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11450027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20961.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1044-49-1
Fórmula molecular C14H8N4O5
Peso molecular (g/mol) 312.24
Número MDL MFCD00173659
Clave InChI NXVIYWNQRSLRGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis 4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis p-nitrophenyl, 2,5-bis p-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, bis 4-nitrophenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-nitro-phenyl-1,3,4 oxadiazole, acmc-1bqiz, 0-27-00-00592 beilstein handbook reference, 1,3,4-oxadiazole,2,5-bis 4-nitrophenyl
PubChem CID 13971
Nombre IUPAC 2,5-bis(4-Nitrofenil)-1,3,4-oxadiazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto de fusión 310°C to 312°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.24
Porcentaje de pureza 97%