Learn More
2,4-tiazolidinadiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 4-Thiazolidinedione |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 123°C to 126°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 178°C to 179°C (19.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 138°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2,4-Thiazolidinedione