Learn More
2-(4-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479710 250 mg 250 miligramos
11489710 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50961.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 900572-37-4
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.26
Número MDL MFCD08061090
Clave InChI OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
PubChem CID 16732591
Nombre IUPAC 2-piperidin-4-iloxibenzonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 98%