Learn More
2-(4-Morfolinil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044284
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11337535 5 g 5 g
11347535 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11337535
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05660.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5585-33-1 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5585-33-1
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00047408
Clave InChI QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilanilina
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Morpholinyl)aniline
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 163926
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 98%