Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(4-metilbencilamino)piridina-5-borónico, 95 %
Código de producto. 15487685
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15487685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27434.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073354-32-1
Fórmula molecular C19H25BN2O2
Peso molecular (g/mol) 324.231
Número MDL MFCD06798272
Clave InChI AFMJUGQUPACTDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-4-methylbenzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-methylbenzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
PubChem CID 44755166
Nombre IUPAC N-[(4-metilfenil)metil]-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=C(C=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylbenzylamino)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 148°C to 153°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.23
Porcentaje de pureza 95%