Learn More
Clorhidrato de éster metílico de 2-(4-hidroxifenil)-D-glicina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7056591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412579 1 g 1 g
15422579 5 g 5 g
15432579 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65601.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57591-61-4
Fórmula molecular C9H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 217.65
Número MDL MFCD01862152
Clave InChI UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13215089
Nombre IUPAC clorhidrato de metil 2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetato
SMILES Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 187°C to 190°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.65
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido