Learn More
Ácido 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidro-5-pirimidinilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103282
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10103282
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07137DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 70523-22-7
Fórmula molecular C4H5BN2O4
Peso molecular (g/mol) 155.90
Número MDL MFCD01318983
Clave InChI PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
Nombre IUPAC ácido (2,4-dioxo-1H-pirimidin-5-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9
Porcentaje de pureza 97%