Learn More
Cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11416226 25 g 25 g
11406226 5 g 5 g
11426226 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11416226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23035.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266.608 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo se ha utilizado para proteger aminas primarias. Se ha utilizado como reactivo inicial en la síntesis de acetato de 2-[(2,4-dinitrofenil)sulfonil]amino de terc-butilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1656-44-6
Fórmula molecular C6H3ClN2O6S
Peso molecular (g/mol) 266.608
Número MDL MFCD00007431
Clave InChI SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
PubChem CID 74255
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3096
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62
Porcentaje de pureza 98%