Learn More
Sal sódica de ácido 2,4-dinitrobencenosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11428407 5 g 5 g
11438407 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11428407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18493.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270.15 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt is used in the synthesis of aromatic dimethylene spacer-inserted cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido 2,4-dinitrobencenosulfónico se utiliza en la síntesis de derivados aromáticos de ciclodextrina insertados en espaciadores de dimetileno.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885-62-1
Fórmula molecular C6H3N2NaO7S
Peso molecular (g/mol) 270.15
Número MDL MFCD00007471,MFCD10567393
Clave InChI GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 70700115
Nombre IUPAC Sodio; 2,4-dinitrobencenosulfonato; hidrato
SMILES [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
Cantidad 5 g
Beilstein 6676807
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.15
Porcentaje de pureza 97%