Learn More
2,4-Dimetilfenilurea, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11451687
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11451687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25668.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2990-02-5
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00025409
Clave InChI GKEHHLJOYZDXMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylphenyl urea, 1-2,4-dimethylphenyl urea, n-2,4-dimethylphenyl urea, 2,4-xylylurea, 5-chlorobenzoic acid, acmc-20aoc5, urea,n-2,4-dimethylphenyl, amino-n-2,4-dimethylphenyl amide
PubChem CID 853638
Nombre IUPAC (2,4-dimetilfenil)urea
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylphenylurea
Punto de fusión 203°C to 204°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%