Learn More
Yoduro de 2-[4-(dimetilamino)estiril]-1-etilpiridinio, ≥ 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide |
| Punto de fusión | 267°C (decomposition) |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 3783243 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| SMILES | CC[N+]1=CC=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C.[I-] |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.27 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Forma física | Sólido |