Learn More
Cloruro de 2,4-dimetil-3-furoilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10250700 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10411440 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10250700
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC65802CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 15139-39-6
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.581
Clave InChI NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
Nombre IUPAC Cloruro de 2,4-dimetilfurano-3-carbonilo
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza 90%