Learn More
Ácido 2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077669 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15585956 1 g 1 g
15595956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585956 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457350010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2510-37-4 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-37-4
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.13
Clave InChI JLSFKHJNJFXGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyloxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylicacid, 2,4-dimethyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, pubchem17689, ukrorgsyn-bb bbv-156622, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylicacid, saltdata: free
PubChem CID 1132979
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 229.0°C to 231.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.