Learn More
Cloruro de 2,4-dimetoxibenzoilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11486120 1 g 1 g
11496120 5 g 5 g
11406130 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11486120
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27068.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39828-35-8
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.618
Número MDL MFCD00017527
Clave InChI KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
PubChem CID 2734719
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dimetoxibenzoilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 96%