Learn More
2,4-Difluoro-N-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11472438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11472438 5 g 5 g
11482438 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11472438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15778.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138564-16-6
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00042472
Clave InChI RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 2737023
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-N-methylaniline
Punto de ebullición 94°C to 96°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 7019861
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 98%