Learn More
Ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401090 1 g 1 g
11456430 5 g 5 g
11466430 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25597.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 178974-97-5 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3 2,4-difluoro-metoxibenzoico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178974-97-5
Fórmula molecular C8H6F2O3
Peso molecular (g/mol) 188.13
Número MDL MFCD02258905
Clave InChI KWLIGHXPUYUTBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoro-3-methoxy-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxylbenzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxy benzoic acid, pubchem4941, acmc-1cabj, 3-methoxy-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid,2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3780555
Nombre IUPAC ácido 2,4-difluoro-3-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 193°C to 195°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.13
Porcentaje de pureza ≥98%