Learn More
2,4-Dicloroquinazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15537529 5 g 5 g
15547529 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15537529 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460730050
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 607-68-1 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-68-1
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 199.03
Número MDL MFCD00091950
Clave InChI TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
PubChem CID 252886
Nombre IUPAC 2,4-dichloroquinazoline
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloroquinazoline
Punto de fusión 115.0°C to 121.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 98%