Learn More
Ácido 2,4-dicloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494558 250 mg 250 miligramos
15484558 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58239.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 262423-77-8
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD06796292
Clave InChI ZFGZNVSNOJPGDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloronicotinc acid, 2,4-dichloronicotinicacid, 2,4-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2.4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-3-carboxylicacid, dichloronicotinic acid;, pubchem17746, 2,4-dichloronicotinic acid;
PubChem CID 10583887
Nombre IUPAC ácido 2,4-dicloropiridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloronicotinic acid
Punto de fusión 166°C to 167°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 97%