Learn More
2,4-Diclorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080516
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11479352
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10113.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6574-98-7 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la síntesis de productos agroquímicos, farmacéuticos e intermedios químicos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6574-98-7
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00016373
Clave InChI GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
PubChem CID 81050
Nombre IUPAC 2,4-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 637738
Información de solubilidad Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 98%