Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-104189 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031980 5 g Frasco de vidrio 5 g
10616562 100 g Frasco de plástico 100 g
10626562 250 g Frasco de plástico 250 g
13488388 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
4 options
Código de producto. 10031980
Marca: Thermo Scientific Acros 160900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-84-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD00002414
Clave InChI ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
PubChem CID 5787
ChEBI CHEBI:30748
Nombre IUPAC ácido 2,4-diclorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160.0°C to 164.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición >200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 342
Información de solubilidad Solubility in water: 0.36g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,insoluble in heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.