Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11459513 250 g 250 g
11449513 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11459513
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12372.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
2,4-Dichlorobenzoic acid is used as reagent during the synthesis of pyrimido[2?,1?:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline derivatives. It is also used as starting reagent during the synthesis of 1-(substituted)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-secondary amino)-quinoline-3-carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4-diclorobenzoico se utiliza como reactivo durante la síntesis de derivados pirimido[2′,1′:2,3]tiazolo[4,5-b]quinoxalina. También se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de ácidos 1-(sustituido)-1,4-dihidro-6-nitro-4-oxo-7-(aminosecundario sub)-quinolina-3-carboxílico.
Solubilidad
Soluble en etanol (100 mg/ml), agua (0,48 mg/ml), alcohol, éter y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-84-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.007
Número MDL MFCD00002414
Clave InChI ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
PubChem CID 5787
ChEBI CHEBI:30748
Nombre IUPAC ácido 2,4-diclorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 159°C to 164°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1868192
Información de solubilidad Soluble in ethanol (100mg/ml),water (0.48mg/ml),alcohol,ether,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,4-Dichlorobenzoicacid