Learn More
2,4-dicloro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15473717 250 mg 250 miligramos
11416480 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15473717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27579.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111119-36-9
Fórmula molecular C9H9Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 234.08
Número MDL MFCD01860882
Clave InChI GWHQTNKPTXDNRM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-l-phenylalanine, l-2,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, h-phe 2,4-dicl-oh, l-2,4-dichlorophe, l-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-phe 2,4-cl2-oh, 2,4-dichloro-phenylalanine, s-2-amino-3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761497
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.09
Porcentaje de pureza 98%