Learn More
2,4-dicloro-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15463647 250 mg 250 miligramos
11322309 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15463647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27269.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114872-98-9
Fórmula molecular C9H9Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 234.076
Número MDL MFCD01860873
Clave InChI GWHQTNKPTXDNRM-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-d-phenylalanine, d-2,4-dichlorophenylalanine, 2r-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, r-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, d-2,4-dichlorophe, d-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-d-phe 2,4-cl2-oh, 2r-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, d-2,4-dichloro phenylalanine, 2 3h-furanone,dihydro-3,5-dimethyl-5-2-1-oxopropoxy ethyl
PubChem CID 6993648
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(2,4-diclorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-D-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.09
Rotación óptica −31° (c=0.5 in 0.5M NaOH)
Porcentaje de pureza 98%