Learn More
2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15204854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15204854 5 g Frasco de vidrio 5 g
15214854 1 g Frasco de vidrio 1 GR
2 options
Código de producto. 15204854
Marca: Thermo Scientific Acros 450760050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 99817-36-4
Fórmula molecular C8H6Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 235.04
Número MDL MFCD00270764
Clave InChI YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
PubChem CID 7020339
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-3-etil-6-nitrobencen-1-olato
SMILES CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Punto de fusión 49.0°C to 51.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.