missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dibromotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7040454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15406708 1 g 1 g
15416708 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15406708

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60230.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 4175-77-3 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol

2,4-Dibromothiazole is applied as a building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain. It is also used as an intermediate in the preparation of various 2,4-disubstituted thiazole derivatives with biologically active properties such as survival motor neuron (SMN) protein modulators.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2,4-dibromotiazol se aplica como compuesto básico en una síntesis de melitiazol C empleando una metátesis cruzada altamente selectiva (E) entre el 4-viniltiazol derivado y una cadena lateral de dienota. También se utiliza como intermedio en la preparación de varios derivados de tiazol 2,4-disustituidos con propiedades biológicamente activas, como los moduladores de proteínas de la neurona motora de supervivencia (SMN).

Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4175-77-3
Fórmula molecular C3HBr2NS
Peso molecular (g/mol) 242.916
Número MDL MFCD01318994
Clave InChI MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
PubChem CID 2763297
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1,3-tiazol
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromothiazole
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.92
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.