Learn More
2,4-Dibromofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026981
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11480997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23394.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-58-7
Fórmula molecular C6H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 251.905
Número MDL MFCD00002149
Clave InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
Nombre IUPAC 2,4-dibromofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromophenol
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 1861291
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.92
Porcentaje de pureza 98%