Learn More
Dihidrocloruro de 2,4-diaminofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023795
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11463278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17697.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) is used in the dye manufacturing industries and as a color accelerator in photographic developers. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrocloruro de 2,4-diaminofenol (Amidol) se utiliza en las industrias de fabricación de colorantes y como acelerador de color en los reveladores fotográficos. También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua; turbidez muy débil [27,5 g/100 mL (15°C).]
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-09-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 197.06
Número MDL MFCD00012979
Clave InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3913728
Índice Merck 14,2983
Información de solubilidad Soluble in water; very faint turbidity [27.5g/100 mL (15°C).]
Nombre IUPAC 2,4-diaminofenol; diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.