Learn More
Diclorhidrato de 2,4-diaminofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757408 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062630 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10300264 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10062630
Marca: Thermo Scientific Acros 212840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-09-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 197.06
Número MDL MFCD00012979
Clave InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
Nombre IUPAC 2,4-diaminofenol; diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222°C
Color De beis a gris-verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2N)2C6H3OH·2HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 550
Índice Merck 14, 2983
Información de solubilidad Solubility in water: 27.5g/100mL (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.