Learn More
2-(4-Clorofenil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15458438 250 mg 250 miligramos
15448438 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61851.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38944-14-8
Fórmula molecular C10H12ClN
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD01631838
Clave InChI CIHHGGKKRPPWSU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chloro-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl, 2-p-chlorophenyl pyrolidine, 2-p-chlorophenyl pyrrolidine, 2-4-chlorophenyl pyrrolidine #
PubChem CID 592391
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)pirrolidina
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido