Learn More
2-(4-Clorofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15479568 5 g 5 g
15489568 25 g 25 g
15499568 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15479568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63081.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 156-41-2 | C8H11ClN | 156.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-41-2
Fórmula molecular C8H11ClN
Peso molecular (g/mol) 156.63
Número MDL MFCD00008191
Clave InChI SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
PubChem CID 67430
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)etanolamina
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densidad 1.120 g/mL
Punto de ebullición 60°C to 65°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 508247
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido