Learn More
Ácido 2-(4-clorobenzoil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307825 25 g 25 g
11317825 100 g 100 g
11327825 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02746.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-56-3
Fórmula molecular C14H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 260.673
Número MDL MFCD00002474
Clave InChI YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chlorobenzoyl, o-p-chlorobenzoyl benzoic acid, 2-p-chlorobenzoyl benzoic acid, o-4-chlorobenzoyl benzoic acid, 2-4'-chlorobenzoyl benzoic acid, unii-3u7w4yoy3r, 3u7w4yoy3r, chembl81936, 2-4-chloro-benzoyl-benzoic acid
PubChem CID 66564
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorobenzool)benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
Punto de fusión 149°C to 151°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 649894
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.68
Porcentaje de pureza 99%