Learn More
2-(4-Bromofenoxi)piridina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10076674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10076674 5 g 5 g
10525194 250 mg 250 miligramos
10535194 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10076674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48910DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4783-82-8
Fórmula molecular C11H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 250.10
Número MDL MFCD08435900
Clave InChI FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
PubChem CID 23201935
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenoxi)piridina
SMILES BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.09
Porcentaje de pureza 95%