Learn More
2',4'-Bis(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433547 250 mg 250 miligramos
11386909 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26802.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 237069-82-8
Fórmula molecular C10H6F6O
Peso molecular (g/mol) 256.147
Número MDL MFCD00042495
Clave InChI MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2',4'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2,4-di trifluoromethyl acetophenone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis trifluoromethyl acetophenone, pubchem7002, 2,4-ditrifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2736093
Nombre IUPAC 1-[2,4-bis(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Índice de refracción 1.42
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.15
Porcentaje de pureza 97%