Learn More
2-(4-Bifenilil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473547 250 mg 250 miligramos
11376949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26820.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105242-10-2
Fórmula molecular C16H18N2
Peso molecular (g/mol) 238.334
Número MDL MFCD05864686
Clave InChI QUINYTMXFWCKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-biphenyl-4-yl-piperazine, 2-4-phenylphenyl piperazine, 2-4-biphenylyl piperazine, 2-biphenyl-4-ylpiperazine, 2-1,1'-biphenyl-4-yl piperazine, pubchem9326, acmc-20a0oz, 2-4-biphenylyl piperazin
PubChem CID 2771747
Nombre IUPAC 2-(4-fenilfenil)piperazina
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Biphenylyl)piperazine
Punto de fusión 156°C to 159°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.34
Porcentaje de pureza 95%