Learn More
2-(4-Aminofenil)etilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-57727 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265530 5 g Frasco de vidrio 5 g
10407940 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Código de producto. 10265530
Marca: Thermo Scientific Acros 153840050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-00-9
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.2
Número MDL MFCD00008194
Clave InChI LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
PubChem CID 72895
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Densidad 1.0570g/mL
Punto de ebullición 103°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.5905 to 1.5945
Cantidad 5 g
Beilstein 13, I, 48
Gravedad específica 1.057
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.