Learn More
2,4,6-Trimetilestireno, 95 %, estab. con 500 ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11448546 5 g 5 g
11484090 1 g 1 g
11458546 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11448546
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15974.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146.233 g/mol
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetilestireno se utiliza como intermediario para producir otros productos químicos como 2-metoxi-1-(2, 4, 6-trimetil-fenil)-etanona.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-25-5
Fórmula molecular C11H14
Peso molecular (g/mol) 146.233
Número MDL MFCD00008613
Clave InChI PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
PubChem CID 13036
Nombre IUPAC 2-etenil-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylstyrene
Nombre de nota stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Densidad 0.908
Punto de ebullición 208°C to 209°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.5295
Cantidad 5 g
Beilstein 1904365
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 95%